Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Adamantanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl adamantane-1-carboxylate
A0722-25G
A0722-5G
TCIAA0722-25GEA
259
EUR
TCIAA0722-25G
TCIAA0722-5G
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1-adamantanecarboxylate
Formula:
C₁₃H₂₀O₂ MW: 208,30 g/mol Pto. Ebullición: 123°C |
Número MDL:
MFCD00078272 Núm. CAS: 2094-73-7 EINECS: 218-253-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)