Trimethyl-trans-aconitate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0725-25G A0725-5G
TCIAA0725-25GEA 267 EUR
TCIAA0725-25G TCIAA0725-5G
Trimethyl-trans-aconitate ≥97.0% (por GC)
Trimethyl-trans-aconitate
Formula: C₉H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00059304
Núm. CAS: 4271-99-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %