Calcio alginato
Proveedor: TCI
A0738-25G
A0738-500G
TCIAA0738-25GEA
16
EUR
TCIAA0738-25G
TCIAA0738-500G
Calcio alginato
Calcio alginato
Número MDL:
MFCD00143567 Núm. CAS: 9005-35-0 Índice Merck: 14,00242 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Drying loss | max. 20.0 % |
Calcium | 7.0 to 10.0 % (calcd.on dried substance) |