Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0744-25ML A0744-500ML
TCIAA0744-25MLEA 16 EUR
TCIAA0744-25ML TCIAA0744-500ML
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate)
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD04113589
Núm. CAS: 25584-83-2
EINECS: 247-118-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers )