Isobutyl acrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid Isobutyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0747-25ML A0747-500ML
TCIAA0747-25MLEA 18 EUR
TCIAA0747-25ML TCIAA0747-500ML
Isobutyl acrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Isobutyl acrylate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD00042865
Núm. CAS: 106-63-8
EINECS: 203-417-8
UN: 2527
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.05