Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Aminoazobenzene-4'-sulphonic acid Sodium Salt
A0748-500G A0748-25G
TCIAA0748-500GEA 180 EUR
TCIAA0748-500G TCIAA0748-25G
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₃S
MW: 299,28 g/mol
Número MDL: MFCD00035564
Núm. CAS: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%