Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Dibutoxypropane
A0782-25ML A0782-5ML
TCIAA0782-25MLEA 139 EUR
TCIAA0782-25ML TCIAA0782-5ML
Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (por GC)
Acetone dibutyl acetal
Formula: C₁₁H₂₄O₂
MW: 188,31 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00015248
Núm. CAS: 141-72-0
EINECS: 205-496-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %