2,3-Butanodiona-monoxima 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
150371000 150375000 150370025
ACRO150371000EA 144 EUR
ACRO150371000 ACRO150375000 ACRO150370025
2,3-Butanodiona-monoxima 98%
2,3-Butanodiona-monoxima
Formula: C₄H₇NO₂
Pto. Ebullición: 185…186 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002116
Núm. CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy
GC ≥97.5 %