Amyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetoacetic Acid Pentyl Ester, Acetoacetic Acid Amyl Ester, Pentyl Acetoacetate
A0811-25ML A0811-500ML
TCIAA0811-25MLEA 28 EUR
TCIAA0811-25ML TCIAA0811-500ML
Amyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Amyl acetoacetate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Número MDL: MFCD00059433
Núm. CAS: 6624-84-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %