Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0812-25ML A0812-500ML
TCIAA0812-25MLEA 40 EUR
TCIAA0812-25ML TCIAA0812-500ML
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (por GC)
Isoamyl acetoacetate
Formula: C₉H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00059355
Núm. CAS: 2308-18-1
EINECS: 218-991-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %