Propyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetoacetic Acid Propyl Ester
A0817-25ML A0817-500ML
TCIAA0817-25MLEA 75 EUR
TCIAA0817-25ML TCIAA0817-500ML
Propyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Propyl acetoacetate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00059405
Núm. CAS: 1779-60-8
EINECS: 217-223-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %