1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Amino-2-oxoethyl)pyridin-1-ium chloride
A0829-25G
A0829-5G
TCIAA0829-25GEA
82
EUR
TCIAA0829-25G
TCIAA0829-5G
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride
Formula:
C₇H₉ClN₂O MW: 172,61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00032002 Núm. CAS: 41220-29-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |