Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0831-25ML
A0831-5ML
TCIAA0831-25MLEA
95
EUR
TCIAA0831-25ML
TCIAA0831-5ML
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate
Formula:
C₈H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 94°C |
Número MDL:
MFCD00059378 Núm. CAS: 27846-49-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |