1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0833-25ML A0833-500ML
TCIAA0833-25MLEA 58 EUR
TCIAA0833-25ML TCIAA0833-500ML
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine
Formula: C₉H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00006517
Núm. CAS: 25560-00-3
EINECS: 247-102-3
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %