O-Acetyl-L-serine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-3-Acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, H-Ser(Ac)-OH.HCl
A0834-1G A0834-100MG
TCIAA0834-1GEA 113 EUR
TCIAA0834-1G TCIAA0834-100MG
O-Acetyl-L-serine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 183,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060169
Núm. CAS: 66638-22-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +18.0 deg (C=5, EtOH)