4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0841-25ML A0841-500ML A0841-100ML
TCIAA0841-25MLEA 17 EUR
TCIAA0841-25ML TCIAA0841-500ML TCIAA0841-100ML
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Acryloylmorpholine
Formula: C₇H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 127°C
Número MDL: MFCD00047413
Núm. CAS: 5117-12-4
EINECS: 418-140-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %