2,3-Butanodiona-monoxima ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14339.0E
A14339.22
A14339.36
A14339.0EEA
1160
EUR
A14339.0E
A14339.22
A14339.36
2,3-Butanodiona-monoxima ≥99%
2,3-Butanodiona-monoxima
Purity: 99%
CAS No.: 57-71-6
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 605582
MDL No.: MFCD00002116
Formula:
C₄H₇NO₂ Pto. Ebullición: 185…186 °C Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002116 Núm. CAS: 57-71-6 EINECS: 200-348-5 |