DELTA4-Androstene-3,17-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0845-1G A0845-5G
TCIAA0845-1GEA 26 EUR
TCIAA0845-1G TCIAA0845-5G
DELTA4-Androstene-3,17-dione ≥98.0% (por GC)
DELTA4-Androstene-3,17-dione
Formula: C₁₉H₂₆O₂
MW: 286,42 g/mol
Número MDL: MFCD00003615
Núm. CAS: 63-05-8
EINECS: 200-554-5
Índice Merck: 14,00638
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +188.0 to +193.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency