N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid 97,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Acetamidobutyric Acid
A0853-25G A0853-5G
TCIAA0853-25GEA 230 EUR
TCIAA0853-25G TCIAA0853-5G
N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid 97,0 Titrimetric
N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formula: C₆H₁₁NO₃
MW: 145.16 g/mol
Número MDL: MFCD00020430
Núm. CAS: 7211-57-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C