Acetrizoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0858-1G A0858-5G
TCIAA0858-1GEA 49 EUR
TCIAA0858-1G TCIAA0858-5G
Acetrizoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetrizoic acid
Formula: C₉H₆I₃NO₃
Número MDL: MFCD00016495
Núm. CAS: 85-36-9
EINECS: 201-600-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency