6-Aminofluorescein (isomer II) 95,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fluoresceinamine isomer II, Fluoresceinamine, 6-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, 6-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 6-Aminofluorescein, 6-Aminofluorescein (isomer II), 6-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer II)
A0864-1G A0864-5G
TCIAA0864-1GEA 150 EUR
TCIAA0864-1G TCIAA0864-5G
6-Aminofluorescein (isomer II) 95,0 Titrimetric
6-Aminofluorescein (isomer II)
Formula: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347.33 g/mol
Número MDL: MFCD00005051
Núm. CAS: 51649-83-3
EINECS: 257-334-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %