O-Acetylricinoleic acid methyl ester ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl (Z)-12-Acetoxy-9-octadecenoate, O-Acetylricinoleic acid methyll ester, Methyl O-Acetylricinoleate, Methyl acetylricinoleate
A0879-25ML A0879-500ML
TCIAA0879-25MLEA 16 EUR
TCIAA0879-25ML TCIAA0879-500ML
O-Acetylricinoleic acid methyl ester ≥80.0% (por GC)
O-Acetylricinoleic acid methyl ester
Formula: C₂₁H₃₈O₄
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de inflamación: 198°C
Número MDL: MFCD00026204
Núm. CAS: 140-03-4
EINECS: 205-392-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %