4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0886-25ML A0886-500ML
TCIAA0886-25MLEA 16 EUR
TCIAA0886-25ML TCIAA0886-500ML
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Methoxybenzyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00038509
Núm. CAS: 104-21-2
EINECS: 203-185-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %