2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
A0929-25ML
A0929-500ML
TCIAA0929-25MLEA
33
EUR
TCIAA0929-25ML
TCIAA0929-500ML
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131.18 g/mol Pto. Ebullición: 152°C |
Número MDL:
MFCD00041912 Núm. CAS: 1421-89-2 EINECS: 215-827-4 UN: 1993 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...