Oleyl acetate >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0934-25ML
A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA
20
EUR
TCIAA0934-25ML
TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (por GC)
Oleyl acetate
Formula:
C₂₀H₃₈O₂ Pto. Ebullición: 186°C Pto. de inflamación: 190°C |
Número MDL:
MFCD00056326 Núm. CAS: 693-80-1 EINECS: 211-759-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |