2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
A0954-25G A0954-250G
TCIAA0954-25GEA 29 EUR
TCIAA0954-25G TCIAA0954-250G
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010068
Núm. CAS: 29676-71-9
EINECS: 249-769-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %