3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic Acid 3-Methoxy-3-methylbutyl Ester
A0964-500ML A0964-25ML
TCIAA0964-500MLEA 66 EUR
TCIAA0964-500ML TCIAA0964-25ML
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00059340
Núm. CAS: 103429-90-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %