Acetyl sulphide ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Diacetyl Sulphide

A0976-25G A0976-5G
TCIAA0976-25GEA 491 EUR
TCIAA0976-25G TCIAA0976-5G
Acetyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Acetyl sulphide
Formula: C₄H₆O₂S
MW: 118,15 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00008753
Núm. CAS: 3232-39-1
EINECS: 221-774-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&vid=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR