3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic Acid 3,5,5-Trimethylhexyl Ester
A0982-25ML A0982-500ML
TCIAA0982-25MLEA 16 EUR
TCIAA0982-25ML TCIAA0982-500ML
3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (por GC)
3,5,5-Trimethylhexyl acetate
Formula: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.30 g/mol
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00026336
Núm. CAS: 58430-94-7
EINECS: 261-245-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %