DL-ɑ-Amino-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
DL-3-Amino-2-oxohexamethyleneimine, DL-3-Aminohexahydro-2-azepinone, 3-Amino-2-azepanone(Chunks or pellets or lump), 3-Amino-2-azepanone
A1003-5G
A1003-1G
TCIAA1003-5GEA
216
EUR
TCIAA1003-5G
TCIAA1003-1G
DL-ɑ-Amino-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC)
DL-alpha-Amino epsilon caprolactam
Formula:
C₆H₁₂N₂O MW: 128,18 g/mol Pto. Ebullición: 172°C |
Número MDL:
MFCD00064475 Núm. CAS: 671-42-1 EINECS: 211-584-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |