2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(o-Tolyloxy)aniline, ['2-Aminophenyl ', 'o', '-Tolyl Ether', '2-(', 'o', '-Tolyloxy)aniline'], 2-Aminophenyl o-Tolyl Ether, 2-Amino-2'-methyldiphenyl Ether
A1008-25G A1008-5G
TCIAA1008-25GEA 98 EUR
TCIAA1008-25G TCIAA1008-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (por GC)
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Número MDL: MFCD00025167
Núm. CAS: 3840-18-4
EINECS: 223-329-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %