4-Aminostyrene 98,0 Titrimetric Stabilised

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-Vinylaniline

A1019-25G A1019-5G
TCIAA1019-25GEA 890 EUR
TCIAA1019-25G TCIAA1019-5G
4-Aminostyrene 98,0 Titrimetric Stabilised
4-Aminostyrene
Formula: C₈H₉N
MW: 119.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00015329
Núm. CAS: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR