1-Aminopyrrole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1022-1G A1022-5G
TCIAA1022-1GEA 59 EUR
TCIAA1022-1G TCIAA1022-5G
1-Aminopyrrole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminopyrrole
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 174°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059931
Núm. CAS: 765-39-9
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %