Methyl dichloromethoxyacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1046-25G A1046-5G
TCIAA1046-25GEA 214 EUR
TCIAA1046-25G TCIAA1046-5G
Methyl dichloromethoxyacetate ≥95.0% (por GC)
Methyl dichloromethoxyacetate
Formula: C₄H₆Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00012202
Núm. CAS: 17640-25-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bccf2e2b76d2896e2ce17cc69fee670319474d7&vid=9bccf2e2b76d2896e2ce17cc69fee670319474d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %