1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
A1051-25G A1051-5G
TCIAA1051-25GEA 249 EUR
TCIAA1051-25G TCIAA1051-5G
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Formula: C₁₂H₂₀N₄O₂
Número MDL: MFCD00010111
Núm. CAS: 10465-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf62fc144800823321f9dfe843525c05293c857&vid=3cf62fc144800823321f9dfe843525c05293c857&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 137.0 deg-C