1,6-Anhydro-β-D-glucose ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1074-1G A1074-5G
TCIAA1074-1GEA 27 EUR
TCIAA1074-1G TCIAA1074-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose ≥99.0% (por GC)
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formula: C₆H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00063248
Núm. CAS: 498-07-7
EINECS: 207-855-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 177.0 to 184.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -68.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency