2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methylpentyl Ester
A1079-25ML A1079-500ML
TCIAA1079-25MLEA 27 EUR
TCIAA1079-25ML TCIAA1079-500ML
2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Methylpentyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00060103
Núm. CAS: 7789-99-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %