2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
A1109-25G A1109-5G
TCIAA1109-25GEA 239 EUR
TCIAA1109-25G TCIAA1109-5G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₄H₄ClN₃O
MW: 145,5500 g/mol
Número MDL: MFCD00006093
Núm. CAS: 1194-21-4
EINECS: 214-785-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %