3-Etinilanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1122-25G A1122-5G
TCIAA1122-25GEA 82 EUR
TCIAA1122-25G TCIAA1122-5G
3-Etinilanilina ≥98.0% (por GC)
3-Etinilanilina
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00014779
Núm. CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f24cdde25e64071ea0c8bcdd9c5212696dbf6b9&vid=3f24cdde25e64071ea0c8bcdd9c5212696dbf6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %