4-Phenylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amino-4-phenylbutane, 4-Phenylbutan-1-amine
A1123-25ML A1123-5ML
TCIAA1123-25MLEA 124 EUR
TCIAA1123-25ML TCIAA1123-5ML
4-Phenylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Phenylbutylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00008231
Núm. CAS: 13214-66-9
EINECS: 236-186-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %