Angelic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1136-1G A1136-5G
TCIAA1136-1GEA 76 EUR
TCIAA1136-1G TCIAA1136-5G
Angelic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Angelic acid
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002654
Núm. CAS: 565-63-9
EINECS: 209-284-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,00646
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency