2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1150-1G
A1150-5G
TCIAA1150-1GEA
143
EUR
TCIAA1150-1G
TCIAA1150-5G
2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Anthracenecarboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00142865 Núm. CAS: 613-08-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |