trans-4-Acetamidocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1162-25G A1162-5G
TCIAA1162-25GEA 121 EUR
TCIAA1162-25G TCIAA1162-5G
trans-4-Acetamidocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-4-Acetamidocyclohexanol
Formula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00051422
Núm. CAS: 27489-60-7
EINECS: 248-491-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C