(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
A1171-25G
A1171-5G
TCIAA1171-25GEA
221
EUR
TCIAA1171-25G
TCIAA1171-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00143191 Núm. CAS: 122536-77-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +22.0 deg (C=1, EtOH) |