(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1174-10G A1174-25G
TCIAA1174-10GEA 126 EUR
TCIAA1174-10G TCIAA1174-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Número MDL: MFCD00082766
Núm. CAS: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.3 to +9.7 deg (C=5, H2O)