Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1180-1G A1180-5G
TCIAA1180-1GEA 223 EUR
TCIAA1180-1G TCIAA1180-5G
Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Angelic anhydride
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00198080
Núm. CAS: 94487-74-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %