1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1184-25G
A1184-500G
TCIAA1184-25GEA
16
EUR
TCIAA1184-25G
TCIAA1184-500G
1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 283°C |
Número MDL:
MFCD00026984 Núm. CAS: 93-29-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |