Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic Acid Disodium Salt
A1199-25G A1199-500G
TCIAA1199-25GEA 65 EUR
TCIAA1199-25G TCIAA1199-500G
Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₈S₂
MW: 444,34 g/mol
Número MDL: MFCD00143251
Núm. CAS: 6634-82-8
EINECS: 229-631-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 80.0 % (after deducting NaCl)
Water max. 10.0 %
Sodium Chloride max. 15.0 %