Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Acetoxyisophthalic Acid Dimethyl Ester
A1226-1G A1226-5G
TCIAA1226-1GEA 88 EUR
TCIAA1226-1G TCIAA1226-5G
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate
Formula: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252.22 g/mol
Número MDL: MFCD00143241
Núm. CAS: 71932-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C