1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1232-25G A1232-5G
TCIAA1232-25GEA 281 EUR
TCIAA1232-25G TCIAA1232-5G
1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (por GC)
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formula: C₅H₇ClO₃
Número MDL: MFCD00191365
Núm. CAS: 40235-68-5
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&vid=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %